Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Store a variety of solids or powders in these LDPE bags. Low Density Polyethylene Bags stand up to your storage needs with a strong bottom seal.
Marca: Cole-Parmer™ 06505-10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Seal with heat sealer or bag ties
- Good for general laboratory storage
- Available in a variety of sizes and thicknesses
Specifica
Sacchetto a bassa densità | |
Polietilene | |
2.5 mil | |
225 mm |
Trasparente | |
Confezione da 500 | |
229 x 152mm | |
152 mm |