Learn More
Cole-Parmer™ Sacchetti in polietilene a bassa densità
Store a variety of solids or powders in these LDPE bags. Low Density Polyethylene Bags stand up to your storage needs with a strong bottom seal.
Marca:  Cole-Parmer™ 06505-12
Codice prodotto. 13415938
  • 159.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Seal with heat sealer or bag ties
  • Good for general laboratory storage
  • Available in a variety of sizes and thicknesses
Specifica
Specifica
Low-Density Bag
Polyethylene
3 mil
457 mm
Clear
500 Each
457 x 152mm
152 mm