Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Low Form Beaker
Catalog Number 10776951
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
400 mL
5000 mL
Beaker in low shape
  • Acc. to DIN 12331 / ISO 3819 and in addition to standard
  • With graduation
  • With spout
  • Material: DURAN™
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Quantità 10
Graduated Yes
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331