Learn More
Kartell™ Contagocce in polietilene
Monopezzo stampato per soffiaggio con serbatoio per soffietti ad elevata capacità. Le pipette contagocce monouso Kartell™ rappresentano il sostituto ideale della pipetta a due pezzi e della tettarella in gomma.
15.95€ - 24.55€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12543277
|
Kartell™
0031500 |
1.5 ml | 134 mm |
15.95€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12615696
|
Kartell™
0031600 |
5 ml | 195 mm |
24.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Blow molded in one piece with high capacity bellows reservoir. Kartell™ Disposable Dropping Pipets are the ideal replacement for a two piece pipet and rubber teat.
- Le graduazioni stampate permanenti indicano la quantità di liquido prelevata
- La pompetta a forma di ventosa a tenuta ermetica offre una forte capacità di aspirazione
- Marcatura CE, con approvazione IVD
Specifica
Polyethylene | |
Sì | |
Sì |