Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
96.35 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Descrizione
- Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
- Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
- Includes graduations in white
- Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
Include | Integrated Spout |
Quantità | 10 |
Graduated | Yes |
Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Stile | Low Form |