Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes with Screw Cap
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico con tappo a vite BRAND™ includono un tappo a vite in polipropilene con guarnizione in elastomero bianca e filettatura GL. Autoclavabili a 121 °C.
Marca: BRAND™ 113941
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.31390kg
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Includes polypropylene screw cap with white elastomer seal and GL thread.
- Autoclavable (121°C).
Specifica
Polipropilene | |
Vetro sodico-calcico | |
GL 18 | |
Vite |
160 mm | |
100/Pk. | |
16 mm | |
Coltura |