Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes with Screw Cap
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico con tappo a vite BRAND™ includono un tappo a vite in polipropilene con guarnizione in elastomero bianca e filettatura GL. Autoclavabili a 121 °C.
Marca: BRAND™ 113935
77.16 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.53000kg
Descrizione
- Manufactured from soda lime glass.
- Includes polypropylene screw cap with white elastomer seal and GL thread.
- Autoclavable (121°C).
Specifica
Polipropilene | |
Vetro sodico-calcico | |
GL 18 | |
Tappo a vite |
100 mm | |
Confezione da 100 | |
16 mm | |
Culture Tube |