Learn More
BRAND™ Low Form Glass Beaker
101.53 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
Descrizione
- DIN EN ISO 3819
- Includes a spout
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Include | Spout |
Tipo | Low Form |
Graduated | No |