Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Flat Caps
Increase the efficiency of reactions with these low-profile strip tubes for PCR and qPCR applications.
164.00€ - 268.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certified DNA/RNase Free |
---|---|
Colore | Incolore |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.1 mL |
Volume (sistema metrico) | 0.15 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermal Cyclers |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di chiusura | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10374463
|
Thermo Scientific™
AB0773 |
Strisce di 8; 10 confezioni da 12 | Piatta | Incolore |
164.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10610754
|
Thermo Scientific™
AB0776 |
Low Profile Tube and Flat Cap | Flat Caps | Natural |
268.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Ideal for applications requiring low reaction volumes, Thermo Scientific™ Low Profile Strip Tubes are compatible with 0.2mL cycler blocks.
The low profile design of the Thermo Scientific Low Profile Strip Tubes reduces the dead space between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction. Thermo Scientific low profile products are especially recommended for use with reaction volumes below 20 μL.Highlights:
- Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
- 150 μL maximum tube capacity when capped
- Low profile to reduce dead space and increase PCR efficiency
- Labelled A–H end tabs
- Ultra Clear caps are ideal for qPCR
PCR, qPCR and Real-Time PCR
Certifications:
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Specifica
Certified DNA/RNase Free | |
0.1 mL | |
Thermal Cyclers | |
Low profile |
Incolore | |
0.15 mL | |
Polypropylene | |
Piatta |