Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri bassi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 ml
45 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Include | Interchangeable NS stopper, inscription label |
Quantità | 6Pack |
Numero stopper | NS 34/12 |
Linea di prodotti | Bottle |
Product Type | Weighing Bottle |