Learn More
Fisherbrand™ Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack
Provides the capacity to slide, set, work and store PCR™ samples. The Low Temp PCR™ 96-well Storage Rack includes textured finger grips to provide a secure hold, a unique sliding and rotating lid, and a closed base design.
54.10€ - 65.75€
Specifica
Codice a barre | Alphanumeric |
---|---|
Formato | Standard |
Coperchio | With Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | ABS Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15788177
|
Fisherbrand™
|
Purple |
54.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15768177
|
Fisherbrand™
|
Blue |
54.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15758177
|
Fisherbrand™
|
Assorted |
65.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15778177
|
Fisherbrand™
|
Green |
58.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ambidextrous lid can be switched to accommodate left or right hand orientation.
- Detachable lid.
- Holds 0.2 mL tubes, individual or strip.
- 96 wells 8 x 12 configuration.
- Can be used for freezer storage down to -80°C (-112°F).
Specifica
Alphanumeric | |
With Lid | |
ABS Plastic | |
Non-sterile | |
5 Pk. | |
3.7 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Round, Round Bottom (U-well) | |
9.2 cm | |
PCR Ready |