Learn More
Low Temperature Viscosity Standard, Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
102.00€
Specifica
Quantità | 500 mL |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Codice del prodotto | Marca | Viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Viscosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15886461
|
Paragon Scientific
J10 |
757.0 mPa.s (-40°C) |
102.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15781928
|
Paragon Scientific
JF1-L |
5989.0 mPa.s (-40°C) |
102.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15568874
|
Paragon Scientific
N120B |
151216.0 mPa.s (-40°C) |
102.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15578874
|
Paragon Scientific
N1400B |
172195 mPa.s (-13°C) |
102.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Specifications
500 mL | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Odourless Kerosene
Nominal values quoted