Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxistatin
Codice prodotto. 15427099
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15427099
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65822.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88321-09-9
Formula molecolare C17H30N2O5
Sinonimo EST; E-64d
Specifica
Quantità 1 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases
Peso formulazione 342.43
Solubilità Soluble in DMSO, DMF or ethanol
Forma Powder
InChI Key SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
SMILES CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C
IUPAC Name ethyl (2S,3S)-3-{[(1S)-3-methyl-1-[(3-methylbutyl)carbamoyl]butyl]carbamoyl}oxirane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 342.44