Learn More
Thermo Scientific™ Agitatore Vortex LP
Codice prodotto. p-6091935 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
US Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15288834
Marca: Thermo Scientific™ 88880017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Con il miscelatore a turbina a profilo basso è possibile miscelare i campioni in modo continuo o a impulsi.
Il miscelatore a turbina Thermo Scientific™ LP consente di trattare i campioni con miscelazione continua o intermittente.
  • Low-profile design with small footprint
  • Continuous or pulsing functions
  • Speed Control: 0 to 3000rpm
  • Built-in safety features regarding current overload
Ordering Information:
Wide variety of optional accessories to accommodate different vessel types
Warranty: 2 years
Warranty
2 anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 0 to 3000 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Product Type Mixer
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina US Plug
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber Platform
Dimensioni (L x P x A) 8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm)
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 154 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 6.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.1 kg
Modello LP Vortex Mixer
Modalità operative Continuous, Touch
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.