Learn More
LPAM-1 Rat, APC, Clone: DATK32, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene | LPAM-1 |
---|---|
Clone | DATK32 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912418
|
EnquireBio
QAB73-APC-25ug |
25 μg |
124.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15902418
|
EnquireBio
QAB73-APC-100ug |
100 μg |
326.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
LPAM-1 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
DATK32 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |