Learn More
RL Enterprises™ Natural Gas Micro Burner with NF Screwing G 1/2 Connector
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Micro Burner |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | NF Screwing G 1/2 Connector |
| Altezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Include | with NF Screwing G 1/2 Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |