Learn More
Fisherbrand™ LPG Gas Security Bunsen Burners with Tétine Connector
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Butane, LPG, Propane
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Safety Bunsen Burner |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Tétine Connector |
| Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Include | T-Tine Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |