Learn More
Fisherbrand™ Semi Micro Burner, LP Gas
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
88 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Semi-micro Burner |
| Tipo di gas | Butane, LPG, Propane |
| Diametro (sistema metrico) ingresso esterno | 9 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 88 mm |
| N. per confezione | 1 Ea. |