Learn More
DWK Life Sciences Fiale in vetro borosilicato di tipo LS I
Maintain the integrity of seals with a variety of cap liners. Wheaton™ Liquid Scintillation Glass Vials are manufactured from borosilicate glass.
291.00€ - 486.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Volume (sistema metrico) | 20 mL |
Altezza (sistema metrico) | 61 mm |
Quantità | 500 Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Materiale chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11526325
|
DWK Life Sciences
986581 |
Metal Foil | Polypropylene |
301.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11778819
|
DWK Life Sciences
986586 |
Poly Seal Cone | Urea |
486.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10523614
|
DWK Life Sciences
986580 |
Foamed Polyethylene | Polypropylene |
291.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380480
|
DWK Life Sciences
986582 |
Foglio di alluminio | Urea |
322.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Foamed polyethylene liners resilient to acids, alkalis, solvents, alcohols, oils, household cosmetics and aqueous products
- Metal foil/cork liners resilient to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols
- Polyethylene cone liners are crack resistant and offer superior torque retention and excellent sealing characteristics
Specifica
Clear | |
20 mL | |
500 Pk. |
28 mm | |
61 mm | |
22-400 |