Learn More
Corning™ LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
The Corning benchtop shaking incubator has low pivot point which provides space-saving size sure to fit on lab bench and under shelves.
Marca:  Corning™ 6791
3388.28 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16299601
  • 3812.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Software package, which provides option of saving data to external computer or monitoring rpm and temperature throughout runs
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Temperature uniformity
  • Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
  • Broad temperature range
  • Multiple shelving options
  • Precision control shaking mechanism
  • Maximum capacity is 4 x 1L flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19 mm
230 V, 50/60 Hz, EU Plug
4 x 1L flasks
Temperature: ±0.5°C
53 cm
15.7 in.
37 cm
19.5 kg
1 min. to 99 hr., Continuous
20 to 300 rpm
Ambient +5° to 70°C
Incubator
20.8 in.
30 x 30 cm (11.8 x 11.8 in.)
40 cm
43 lb.
Benchtop