Learn More
Corning™ LSE™ Fixed-Angle Rotors
Rotors with different tube size and capacity configurations
674.90€ - 913.35€
Specifica
Tipo | Rotore |
---|---|
Velocità max | 6000 gir/min |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuga compatta Corning™ LSE™ |
Angolo | Fisso |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11367681
|
Corning™
480136 |
6 x 50 ml |
913.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11397681
|
Corning™
480139 |
18 x 1.5 ml |
710.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11377681
|
Corning™
480137 |
12 x 15 ml |
674.90€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Da utilizzare con centrifuga compatta Corning LSE
- Scelta di configurazioni: 6 provette da 50 ml, 12 provette da 15 ml o 18 provette da 1.5 ml
- Numero massimo di giri/min: 6000
Specifica
Rotore | |
6000 gir/min | |
Centrifuga compatta Corning™ LSE™ | |
Fisso |