Learn More
LSZ-102, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417197
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16417197
Marca: Medchem Express HY111486
MedChemExpress LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico LSZ-102
CAS 2135600-76-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H17F3O4S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (212.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)C)SC4=CC(O)=CC=C42)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 470.46
Peso formulazione 470.46
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.