Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Protezione comoda ed efficace delle vie respiratorie contro le particelle di polvere e/o particelle liquide non volatili. La mascherina antiparticolato 3M serie 8300 offre una filtrazione efficace e una respirazione naturale, per prestazioni elevate costanti.
Marca:  3M™ 7100057145
33.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11612999
  • 73.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provide comfortable, effective respiratory protection for use in industries where workers will be exposed to dust particles and/or non-volatile liquid particles.
  • Tested and certified to AS/NZS 1716:2003
  • Robust outer shell improves collapse resistance
  • M-Noseclip adjusts easily for fewer pressure points and greater comfort on the nose
  • Braided headbands improve comfort on the neck, face, and head with a secure feel
  • 3M™ Advanced Electret Filter Material gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high-quality performance
  • The super-soft, cushioned inner lining helps workers stay comfortable
  • Models that include the Cool Flow™ exhalation valve offer improved comfort in hot humid environments and/or where work is hard and physical
  • Colored headbands for easy identification: yellow for P1, blue for P2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Omologazione CE
Thermoplastic Elastomer
Edilizia, elaborazione di metalli
Aluminum clip
FFP3
Respiratore per particolato