Learn More
Lutetium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis), anhydrous, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10786373
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-66-8
Formula molecolare Cl3Lu
Molecular Weight (g/mol) 281.33
Numero MDL MFCD00011099
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) chloride
Punto di fusione 905°C
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare LuCl3
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 281.33
Percent Purity 99.90%
Grado Trace Metal Basis
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lutetium(III) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.