Learn More
Welch™ LVS 105 T-10 ef Laboratory Vacuum System
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For distillation, evaporation, and drying
- Oil-free
- Chemical duty
- Diaphragm pump
- Liquid containment
- Exhaust vapor condenser
- All wetted parts are made from high-quality, chemically resistant materials with clear plastic coated glassware to allow solvent and acid vapors to be pumped.
- Vibration isolating feet
- 8mm inlet / exhaust hose nozzle
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 90 V to 260 V 50/60 Hz 1Ph |
| Dimensioni (L x P x A) | 26 x 25 x 44 cm |
| Profondità (sistema metrico) | 260 mm |
| Modello | LVS 105 T-10 ef |
| Livello di rumorosità | < 44 dB |
| Tipo di spina | Schuko, UK and US plug leads |
| Wattage | 90 w |
| Peso (sistema metrico) | 19 kg |
| Tipo di pompa | Laboratory Vacuum System |
| Spostamento d'aria | 20 L/min. |
| Vedi altri risultati |