Learn More
Welch™ LVS 300 Z Laboratory Vacuum System
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
310 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 230 V 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 310 mm |
| Modello | LVS 300 Z |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Overall Height (Metric) | 395 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 360 mm |
| Tipo di pompa | Laboratory Vacuum System |
| Maximum Pressure | <8 mbar |
| Tensione | 230 V |