missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LY6D Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | LY6D |
---|---|
Concentrazione | 0.28 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807244
|
Proteintech
17361-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16897234
|
Proteintech
17361-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Granulocytes are a category of white blood cells characterized by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.Specifica
LY6D | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P35459, Q14210 | |
17068, 8581 | |
LY6D Fusion Protein Ag10714 | |
Primary | |
-20°C | |
LY6D |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
E48, E48 antigen, Ly 6D, LY6D, Lymphocyte antigen 6D | |
Ly6d | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |