Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Freeze Dryer with 4 Heatable Shelves, Stoppering Top - Mobile Trolley
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
30045.00€ - 41555.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Refrigerante R507 CFC-free
Modello Lyovapor™ L-200 Pro Control
Materiale Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Pompe da vuoto Tipi di sensore Software Included Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Pompe da vuoto Tipi di sensore Software Included Prezzo Quantità e disponibilità  
17284804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432113101
Edwards nXDS6iC Temperature Yes
41555.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432103101
Edwards nXDS6iC Temperature No
35840.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264794
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432013101
Edwards nXDS6iC None Yes
40700.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17204794
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432003101
Edwards nXDS6iC None No
34985.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432111101
Pfeiffer Duo 6 Temperature Yes
40735.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17204804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432101101
Pfeiffer Duo 6 Temperature No
34645.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244794
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432011101
Pfeiffer Duo 6 None Yes
39820.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17284784
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432001101
Pfeiffer Duo 6 None No
33735.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17244804
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432110101
Not Included Temperature Yes
37035.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17284794
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432100101
Not Included Temperature No
30955.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17224794
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432010101
Not Included None Yes
36120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17264784
Vedere i documenti
BUCHI
11L200PH2432000101
Not Included None No
30045.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
  • Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
  • A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
  • Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
  • Mobile trolley allows for convenient placement next to the lab bench
Characteristics
  • Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
  • Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
  • Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
  • An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
  • Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
  • Easy operation and handling of methods
  • Data recording and customized reporting
  • Real time process schematic and diagram
  • Save precious samples with the sample protective state
  • Access process parameters on any device with convenient push notifications
Specifica
Specifica
6 kg
R507 CFC-free
Stainless Steel
Infinite-Control™
58.5 x 46 x 51 cm
10 A (Lug)
50 Hz
75 kg
-55°C to +30°C
Lyovapor™ L-200 Pro Control
4 Heatable Shelves, Stoppering Top
Freeze Drying, Sublimation
IP 20
220/240 V
1.8 kW (Max)