Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Freeze Dryer with 6 Heatable Shelves - Mobile Trolley
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
27165.00€ - 38290.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 6 kg |
---|---|
Temperature Range (Metric) | -55°C to +30°C |
Refrigerante | R507 CFC-free |
Modello | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Pompe da vuoto | Tipi di sensore | Software Included | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Pompe da vuoto | Tipi di sensore | Software Included | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17224834
|
BUCHI
11L200PH2612113101 |
Edwards nXDS6iC | Temperature | Yes |
38290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17264824
|
BUCHI
11L200PH2612103101 |
Edwards nXDS6iC | Temperature | No |
32815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17204824
|
BUCHI
11L200PH2612013101 |
Edwards nXDS6iC | None | Yes |
37465.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17244814
|
BUCHI
11L200PH2612003101 |
Edwards nXDS6iC | None | No |
31995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17204834
|
BUCHI
11L200PH2612111101 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperature | Yes |
37405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17244824
|
BUCHI
11L200PH2612101101 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperature | No |
31570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17284814
|
BUCHI
11L200PH2612011101 |
Pfeiffer Duo 6 | None | Yes |
36530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17224814
|
BUCHI
11L200PH2612001101 |
Pfeiffer Duo 6 | None | No |
30700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17284824
|
BUCHI
11L200PH2612110101 |
Not Included | Temperature | Yes |
33860.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17224824
|
BUCHI
11L200PH2612100101 |
Not Included | Temperature | No |
28035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17264814
|
BUCHI
11L200PH2612010101 |
Not Included | None | Yes |
32985.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17204814
|
BUCHI
11L200PH2612000101 |
Not Included | None | No |
27165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
- Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
- A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
- Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
- Mobile trolley allows for convenient placement next to the lab bench
Characteristics
- Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
- Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
- Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
- An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
- Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
- Easy operation and handling of methods
- Data recording and customized reporting
- Real time process schematic and diagram
- Save precious samples with the sample protective state
- Access process parameters on any device with convenient push notifications
Specifica
6 kg | |
R507 CFC-free | |
Stainless Steel | |
Infinite-Control™ | |
58.5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Lug) | |
50 Hz | |
75 kg |
-55°C to +30°C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
6 Heatable Shelves | |
Freeze Drying, Sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1.8 kW (Max) |