Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix E, 96-tube Rack
Lysing Matrix E tubes contain 1.4 mm ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Used to grind soil, sediment, water, feces, sludge, compost, rhizosphere. For use on FastPrep™ instruments or any bead beater.
218.00€ - 1895.00€
Specifica
Tipo di profilo | 1.4 mm Ceramic Spheres, 0.1 mm Silica Spheres, 4 mm Glass Beads |
---|---|
Tipo di campione | Soil, Environmental, Feces |
DNasi | Dnase-free |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep-96 |
N. di reazioni | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17737524
|
MP Biomedicals™
116984001 |
1 Ea. |
218.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15252870
|
MP Biomedicals™
116984010 |
10 Pk. |
1895.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Product Overview:
- Lysing Matrix E, 96-Well Rack comes with 1.2 mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 1.4 ceramic spheres, 0.1 mm silica spheres, and 1 (one) 4 mm glass bead.
- Will not bind nucleic acids.
- Applications: Lysing Matrix E can also be effective in lysing mixed samples, such as microbe infected tissue, and can be used in RNA extraction from tumors and other difficult tissues.
- Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge, Tumor
- Sample Volume: ≤80 mg per prep
Specifica
1.4 mm Ceramic Spheres, 0.1 mm Silica Spheres, 4 mm Glass Beads | |
Dnase-free | |
96 |
Soil, Environmental, Feces | |
FastPrep-96 | |
RNase-free |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.