missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix M, 4.5 mL Tubes

TallPrep™ Lysing Matrix M contains zirconium oxide ceramic spheres and is used to grind hard plant and animal tissues.

141.00€ - 494.00€

Specifica

Tipo di profilo Quarter inch diameter Zirconium Oxide Coated Ceramic Sphere
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Animal Tissues, Plants, Food, Heart, Lung, Roots, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Tough Tissues
DNasi Dnase-free
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instrument or other bead beater
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15732462
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116949025
25 x 4.5 mL Tubes
141.00€
pezzi 25
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15742462
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116949100
100 x 4.5 mL Tubes
494.00€
pezzi 100
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Impact-resistant Lysing Matrix M can be used with FastPrep instruments or similar bead beater. Used to grind hard or brittle tissues and to isolate intact viruses from infected tissues. Specialty applications include RNA extraction from difficult samples where lysis by impaction only is preferable with minimal amounts of mechanical shearing.

  • Tube size: 4.5 mL
  • Samples types: Bone, Heart, Lung, Seeds, Skeletal Muscles, Spores, Food, Plants, Roots, Fixed Samples, Tough Tissues
  • Matrix composition: 1/4 in. (6.35 mm) diameter zirconium oxide ceramic grinding spheres
Specifica

Specifica

Quarter inch diameter Zirconium Oxide Coated Ceramic Sphere
Animal Tissues, Plants, Food, Heart, Lung, Roots, Seeds, Skeletal Muscle, Spores, Tough Tissues
FastPrep instrument or other bead beater
Lysing Matrix M
Store at Room Temperature.
Dnase-free
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Rnase-free
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato