Learn More
m-Anisoyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10482211
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1711-05-3
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.6
Numero MDL MFCD00000673
InChI Key RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
IUPAC Name 3-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico m-Anisoyl chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2140g/mL
Punti di ebollizione 123°C to 125°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5575 to 1.5595
Quantità 5 g
Beilstein 10, 140
Gravità specifica 1.214
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid