Learn More
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Purple, pure, indicator grade
Codice prodotto. 10792461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10792461
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228200050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2303-01-7
Formula molecolare C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
Numero MDL MFCD00005871
InChI Key OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico m-Cresol Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 382.42
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 900 min. (578nm, in buffer)
Intervallo di transizione visivo from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Colore Green
Quantità 5 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder