Learn More
Thermo Scientific Chemicals m-Cresol Purple, pure, indicator grade
45.63€ - 269.34€
Identificatori chimici
CAS 2303-01-7
Formula molecolare C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
Numero MDL MFCD00005871
InChI Key OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10792461
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
228200050
5 g Glass bottle
45.63€
5g
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10013030
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
228200100
10 g Glass bottle
78.09€
10g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13418488
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
228200500
50 g Glass bottle
269.34€
50g
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Identificatori chimici
2303-01-7
382.43
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
C21H18O5S
MFCD00005871
73030
CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Specifica
m-Cresol Purple
C21H18O5S
OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
382.43
382.42
900 min. (578nm, in buffer)
Green
2303-01-7
MFCD00005871
Authentic
4-[3-(4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenol
73030
Pure
from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Fine Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 218-960-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • m-Cresol Purple, indicator grade