Learn More
Branson Ultrasonics™ Pulitori a ultrasuoni Bransonic™ serie M
Attrezzate il vostro laboratorio con un bagno a ultrasuoni riscaldato Bransonic serie MH. L'unità è progettata con una struttura solida ed è caratterizzata da un'eccellente funzionalità per molte applicazioni tra cui separazione cellulare, preparazione di campioni e degassamento di liquidi.
Marca:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-536R
Codice prodotto. 13463619
  • 1865.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Outfit your lab with a Bransonic MH Series Ultrasonic Cleaner. This unit is designed with solid construction and excellent functionality for a variety of applications − including cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
  • Sweep frequency eliminates standing waves and creates consistent cavitation throughout the tank, eliminating dead zones for long life
  • Includes 60-minute mechanical timer and continuous operation
  • 40kHz industrial transducers
  • Controls located above and behind in easily accessible control tower panel which is raised above tank to avoid damage from cleaning solutions
  • Plastic body
  • Chemical-resistant
  • 1.5 gal. and larger models
  • Tank drains with valves
Specifica
Specifica
None - Control Dial
60 min.
230/240 V
9.5 L
Coperchio per serbatoio
14 lb.
2 anni
Alloggiamento in plastica, serbatoio in acciaio inox
40 kHz
2.5 galloni
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
M5800-E
6.4 kg
CEE 7/7 (Europa continentale)