Learn More
m-Xylene, 99+%, extra pure
Codice prodotto. p-3737748 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10543741
Marca: Thermo Scientific Acros 180862500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-38-3
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008536
InChI Key IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC Name 1,3-xylene
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico m-Xylene
Punto di fusione -48.0°C
CAS min. % 99.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Densità 0.8640g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.864
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.62 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 370
Acqua 0.1% max.
Indice di Merck 15, 10278
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Peso formulazione 106.17
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • m-Xylene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.