Learn More
Brady™ Stampante per etichette M611 con Suite LAB per Brady Workstation
Crea. Visualizza in anteprima. Stampa. Come vuoi. Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, accedi più facilmente ai file e stampali in più modi, quando ne hai bisogno.
764.00€
Specifica
Product Type | Printer |
---|---|
Colore | Blue, Gray |
Tipo di display | Backlit Graphic Color LCD Touchscreen |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady Labels |
Materiale | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17875235
|
Brady™
317840 |
Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation Laboratory Identification Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon |
764.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Crea e stampa etichette larghe fino a 50,80 mm
- Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
- Crea, visualizza in anteprima e stampa in qualsiasi modo: dallo smartphone, dal tablet o dal computer
- Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, poi stampa sul luogo di lavoro
- Crea e condividi file di etichette da stampare ovunque ti trovi collegandoti via Bluetooth o Wi-Fi
- Design estremamente compatto e leggero
- Connettività fino a 5 utenti tramite Bluetooth
- La stampante è fornita con la Suite Laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a progettare immediatamente etichette professionali
Specifica
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD Touchscreen | |
Plastic | |
10.97 in. | |
278.75 mm | |
4.55 in. | |
Monocolor | |
Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M611 | |
300 dpi | |
3.52 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Years | |
110/240 V |
Blue, Gray | |
Brady Labels | |
Trasferimento termico | |
4.46 in. | |
113.28 mm | |
115.66 mm | |
88.9 mm | |
256 MB Flash, 512 MB RAM | |
50.8 mm/sec. | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi | |
1.6 kg | |
General Identification, Laboratory Labeling | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery |