Learn More
Brady™ Stampante per etichette M611 con Suite PWID per Brady Workstation
Codice prodotto. 17855265
Click to view available options
Product Type:
Label Printer EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17855265
Marca: Brady™ 317837
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Crea. Visualizza in anteprima. Stampa. Come vuoi. Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, accedi più facilmente ai file e stampali in più modi, quando ne hai bisogno.
  • Crea e stampa etichette larghe fino a 50,80 mm
  • Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
  • Crea, visualizza in anteprima e stampa in qualsiasi modo: dallo smartphone, dal tablet o dal computer
  • Memorizza più di 1.000 etichette nella stampante, poi stampa sul luogo di lavoro
  • Crea e condividi file di etichette da stampare ovunque ti trovi collegandoti via Bluetooth o Wi-Fi
  • Design estremamente compatto e leggero
  • Connettività fino a 5 utenti tramite Bluetooth
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali
Specifica
Product Type Label Printer EU
Colore Blue, Gray
Tipo di display Backlit Graphic Color LCD Touchscreen
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady Labels
Materiale Plastic
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 10.97 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278.75 mm
Larghezza (sistema metrico) 113.28 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.55 in.
Altezza (sistema metrico) 115.66 mm
Capacità colore Monocolor
Display Size 88.9 mm
Include Printer, USB Cable, Quick Start Guide, AC Powercord (EU), USB with Product Info and Windows Driver, Brady Workstation PWID Suite, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon
Lingue Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 256 MB Flash, 512 MB RAM
Modello M611
Velocità di stampa 50.8 mm/sec.
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore Bluetooth™ 5 Low Energy (Class II), USB 2.0, Wi-Fi
Peso (sistema imperiale) 3.52 lb.
Peso (sistema metrico) 1.6 kg
Certificazione/Conformità FCC Part 15 Class A
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Safety Identification
Warranty 2 Years
Dettagli alimentazione AC Adaptor, Rechargeable Battery
Tensione 110/240 V
Alternate Part Number M611-EU-PWIDS