Learn More
Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns
Use the new Thermo Scientific™ MAbPac™ RP columns for high-performance reversed-phase (RP) HPLC and LC/MS characterization of monoclonal antibodies (mAbs), fragments, variants, antibody drug conjugates (ADCs), PEGylated proteins, and bispecific proteins.
238.55€ - 1169.24€
Specifica
Pressione max 4000 psi (275 bar)
Dimensione particelle 4 μm
Dimensione del poro 1500 Å
Fase A fase inversa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Fase stazionaria Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Fase stazionaria Prezzo Quantità e disponibilità  
15407162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
088644
100 mm 3 mm Phenyl (Ph)
925.53€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15417162
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088645
50 mm 3 mm Phenyl (Ph)
791.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15427162
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088646
10 mm 3 mm Phenyl (Ph)
238.55€
pezzi 2
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15308539
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
088647/CPQ-00713550
100 mm 2.1 mm Phenyl (Ph)
925.53€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15437162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
088648
50 mm 2.1 mm Phenyl (Ph)
793.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15447162
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088649
10 mm 2.1 mm Phenyl (Ph)
238.55€
pezzi 2
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15776222
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
302597
50 mm 1 mm Phenyl (Ph) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16853740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
303182
50 mm 1 mm PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
995.69€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16864106
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
303183
100 mm 1 mm PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
1052.31€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16874106
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
303184
150 mm 1 mm PSDVB (Polystyrene Divinylbenzene)
1169.24€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16307045
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
303270
150 mm 2.1 mm
1000.62€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use the new Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase columns for high-performance reversed-phase (RP) HPLC and LC/MS characterization of monoclonal antibodies (mAbs), fragments, variants, antibody drug conjugates (ADCs), PEGylated proteins, and bispecific proteins. These columns have excellent resolution, long column lifetime, and low carry-over. The surface chemistry, particle size, and pore size, have been optimized for high resolution separations.
Compatible with organic solvent used in HPLC and MS under RP conditions
  • Resin is based on a hydrophobic supermacroporous 4μm polymer particles
  • Stable at extreme pH (0 to 14) and high temperature (up to 110 °C)
Efficient with low carry over
  • 1,500Å large pore size polymeric resin
  • Efficient separation of protein molecules with very low carry over
Designed for reversed-phase biomolecule LC and LC/MS separations
  • Superior resolution power for monoclonal antibodies and related substances
  • High efficiency with low carry-over
  • Excellent MS compatibility
  • Wide operating pH range: 0 to 14
  • High temperature stability: up to 110°C
  • High throughput
Specifica
Specifica
4000 psi (275 bar)
4 μm
1500 Å
A fase inversa
Documenti
Product Certifications
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ MAbPac™ Reversed Phase HPLC Columns