Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt
Detect and enumerate coliforms in urine samples to diagnose UTIs on this differential medium which prevents Proteus swarming.
14.35€
Specifica
Colore Salmon pink, transparent
Descrizione MacConkey Agar without Salt
Formato 90mm Monoplate
Manufacturing Origin Germany
Product Type Agar
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Volume di riempimento Peso riempimento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume di riempimento Peso riempimento Prezzo Quantità e disponibilità  
12972578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
PO0148A
19 mL 19g ± 5%
14.35€
pezzi 10
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt. The differential medium suppresses swarming of Proteus species and is, therefore, recommended for urine examination in the investigation of suspected urinary tract infection (UTI).
MacConkey Agar without Salt has the same formulation as MacConkey Agar except that it does not contain added salt and, therefore, provides a ‘low electrolyte medium’ on which most Proteus species do not spread. The medium has found particular favour for use in the examination of urine samples so that overgrowth of other organisms is prevented.
Specifica
Specifica
Salmon pink, transparent
90mm Monoplate
Agar
10/Pk.
MacConkey Agar without Salt
Germany
Flow Wrapped - Single Layer
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 9 Weeks
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For In Vitro Diagnostic Use.