Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar
Click to view available options
Quantità:
10 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Optimize microbial isolation with MacConkey Agar, designed for targeted detection of Gram-negative bacteria.
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Content And Storage | 2°C to 12°C |
| Formato | 90 mm |
| Manufacturing Origin | Germany |
| Product Type | Agar Plate |
| Volume di riempimento | 17 mL |
| Quantità | 10 Plates |