Learn More
Hellma Macro Cuvette, 100-QS Quartz
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- PTFE lid included
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1750 μL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Spessore (sistema metrico) | Base thickness: 1.5 mm |
| Include | PTFE LID |
| Quantità | 1/Pk |
| Lunghezza del percorso | 5 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |