Learn More
Hellma Macro Cuvette, 111-OS
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optical glass construction
- PTFE stopper included
- VIS range
- For fluorescence measurements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3500 μL |
| Materiale | Special Optical Glass |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Spessore (sistema metrico) | Base Thickness: 1.25 mm |
| Include | PTFE Stopper |
| Quantità | 1/Pk |
| Lunghezza del percorso | 10 x 10 mm |
| Wavelength Range | 320 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Vedi altri risultati |