Learn More
Hellma Macro Cuvettes, 100-QS Quartz (pair)
Highly pure Suprasil™ quartz glass cuvettes with lids.
Marca: Hellma 100-5-K-40
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Glass lids included
Specifica
1750 μL | |
PTFE | |
Base Thickness: 1.5 mm | |
5 mm | |
45 mm |
Suprasil Quartz, QS-100 | |
9.5 mm | |
2/Pk | |
200 to 2500 nm | |
12.5 mm |