Learn More
Hellma Macro Cuvettes, 100-QS Quartz (pair)
Highly pure Suprasil™ quartz glass cuvettes with lids.
367.50€ - 496.00€
Specifica
Materiale | Suprasil Quartz, QS-100 |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
Spessore (sistema metrico) | Base Thickness: 1.5 mm |
Quantità | 2/Pk |
Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza del percorso | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15808881
|
Hellma
100-1-K-40 |
350 μL | 1 mm |
367.50€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15828881
|
Hellma
100-5-K-40 |
1750 μL | 5 mm | N/A | |||||
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Glass lids included
Specifica
Suprasil Quartz, QS-100 | |
Base Thickness: 1.5 mm | |
200 to 2500 nm | |
12.5 mm |
9.5 mm | |
2/Pk | |
45 mm |