Learn More
Cole-Parmer™ EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater
Codice prodotto. 12399197
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 to 300 mL/well
500 to 800 mL/well
Conteggio pozzetti:
2
6
Wattage:
600 W
1100 W
1800 W
3300 W
Dettagli alimentazione:
EU Plug
UK Plug, Wired Directly
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12399197
Marca: Cole-Parmer™ 0307510
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The EH-200 Series Macro-Kjeldahl Extraction Heater is designed to determine the protein content of food on a macro scale, from 100 to 800 mL.
  • Independent heat controller lets you adjust the temperature range of each mantle individually.
  • Stainless steel construction is rugged and easy to clean.
  • Run several projects simultaneously using these multiposition macro-kjeldahl extraction heaters.
  • Heaters are available with two or six individually controlled heating mantles that accommodate either 100 to 300 mL vessels or 500 to 800 mL vessels.
  • Back-mounted brackets hold flask support rods up to 12.7 mm in diameter.
  • Each mantle has an independent heater with control dial, on/off switch, and indicator light, and operates to a maximum element temperature of 800°C.
  • A quartz heating element is housed in a thermally insulated cartridge for easy replacement, extending the life of the heater.
  • Heat controllers located in the lower part of the unit is safely separated from the upper heating elements by a stainless steel tray and well-ventilated air space.
  • Extra safety features include an earth screen and double fuses on the supply line.
Specifica
Capacità 500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well
Capacità (sistema metrico) 500 to 800 mL/well
Dimensioni (L x P x A) 260 x 320 x 165 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Tensione 230 V
Materiale Stainless steel
Materiale rivestimento interno Ceramic Fiber/Mineral Wool
Dettagli alimentazione EU Plug
Wattage 1100 W
Peso (sistema imperiale) 4.4 lb.
Peso (sistema metrico) 2 kg
Conteggio pozzetti 2
Larghezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 320 mm
Product Type Extraction Heater/Stirrer
Temperatura (sistema metrico) 800°C
Capacità (sistema imperiale) 16.9 to 27.1 oz.
Frequenza 50/60 Hz