Learn More
BRAND™ Membrane Filters
Codice prodotto. 10740821 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
3μ m
Quantità:
10/Pk.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10740821
Marca: BRAND™ 26056
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PTFE membrane filters, conveniently packaged in easy-to-use blister packs.
BRAND™ replacement filters for accu-jet™ and macro pipette controllers.
Features:
  • Hydrophobic PTFE membrane with durable polypropylene housing.
  • Available in 0.2 μm and 3.0 μm pore sizes.
  • The 0.2 μm filter is also available in a sterile version
  • Each filter is conveniently packaged in a blister pack for easy handling and storage. Available individually or in packs of 10.
  • accujet™ S and accujet™ pro are compatible with both the 0.2 μm and 3.0 μm filters.
  • macro pipette controller is compatible only with the 3.0 μm filters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 3μ Membrane Filter
Autoclavabile Autoclavable
Colore Transparent/White
Monouso Single-use
Da utilizzare con accu-jet S
Materiale Polypropylene, PTFE
Numero di canali 1
Dimensione del poro 3μ m
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette Filter
Volume (sistema metrico) 0.1 to 200 mL
Da utilizzare con (applicazione) Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette Brand™ macro™ BrandTech™
Quantità 10/Pk.