Learn More
BRAND™ Accessori per pipettatore BRAND™ macro
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Adapter Housing
Silicone Part
Suction Bellows
Valve System
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Allows continued use after years of use. BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipet Controller Accessories available for order include Suction Bellows, Valve System, Non-sterile 3μ Membrane Filters, and Silicone Adapters.
Accessori e parti di ricambio per pipettatore BRAND™ macro™ includono
- Bulbi di aspirazione: Premendo il bulbo di aspirazione vengono aspirati fino a 50 ml di liquido. Per riempire una pipetta da 100ml, è sufficiente premere di nuovo il bulbo e proseguire! Dopo anni di utilizzo, se necessario, i bulbi sono sostituibili.
- Esclusivo sistema della valvola: Ampi canali dell'aria per il riempimento rapido di pipette di grandi dimensioni. Le valvole sensibili offrono un controllo preciso delle pipette di volume ridotto. Il sistema della valvola sostituibile è progettato per garantire tempi di scarico adeguati per misurazioni precise.
- Filtri a membrana da 3μ non sterili: disponibili in confezioni da 10.
- Adattatore in silicone: staccabile e autoclavabile, per pipette da 0.1 a 200ml. Il filtro idrofobico impedisce aspirazioni eccessive nell'unità.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Dark Blue |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Macro Pipette Controller |
| Materiale | Polypropylene, Silicone |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Suction Bellows |
| Volume (sistema metrico) | 0.1 to 200 mL |