Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane
Macrosep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane quickly concentrates up to 20 mL of biological sample.
319.00€ - 1455.00€
Specifica
Descrizione | EFA: 7.2 cm2 |
---|---|
Materiale (membrana) | PES |
Sterilità | Non-sterile |
Volume (sistema metrico) | 5 to 20 mL (Sample) |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17154731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP003C38 |
3 kDa | 100/Pk. | Gray |
1300.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17174731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP010C38 |
10 kDa | 100/Pk. | Blue |
1300.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17124731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP001C37 |
1 kDa | 24/Pk. | Yellow |
319.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17184731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP030C37 |
30 kDa | 24/Pk. | Red |
319.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17104741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP100C37 |
100 kDa | 24/Pk. | Clear |
364.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP001C38 |
1 kDa | 100/Pk. | Yellow |
1455.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17164731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP010C37 |
10 kDa | 24/Pk. | Blue |
319.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114741
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP100C38 |
100 kDa | 100/Pk. | Clear |
1455.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17194731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP030C38 |
30 kDa | 100/Pk. | Red |
1300.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17144731
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAP003C37 |
3 kDa | 24/Pk. | Gray |
319.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Exchange buffer or remove salt of chromatography eluates and gradient fractions
- For research applications only
Specifica
EFA: 7.2 cm2 | |
PES | |
Non-sterile | |
5 to 20 mL (Sample) |