Learn More
SNV Comines™ Madonna ML Women's Lab Coats
Codice prodotto. 15338515
Click to view available options
Size:
X-Small
A long-sleeve blouse-style labcoat made from 100% cotton.
  • Light cloth design
  • White in color
  • Snap button closure
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size X-Small
Sesso Women's
Materiale Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Stile Blouse
N. di tasche 3
Tipo di colletto Collared
Stile di manicotto Long Sleeve
Misura petto (sistema imperiale) 36 in.
Misura petto (sistema metrico) 91.4 cm